Merck
855773C
Avanti
2-18:1 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Szinonimák:
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H52NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
Alkalmazás
2-18:1 Lyso PC has been used in the preparation of multilamellar lipid vesicles (MLVs).
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855773C-1MG, 855773C-5MG, and 855773C-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pingan Chang et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-15)
: Neuropathy target esterase (NTE) is an endoplasmic reticulum (ER)-localized phospholipase that deacylates phosphatidylcholine (PC) and lysophosphatidylcholine (LPC). Loss-of-function mutations in the human NTE gene have been associated with a spectrum of neurodegenerative disorders such as hereditary spastic paraplegia, ataxia
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)