Fontos dokumentumok
852758P
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Szinonimák:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/18:1(9Z)); 110645
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (852758P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (852758P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 852758P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O