Fontos dokumentumok
850804C
Avanti
18:0-20:4 PE
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SAPE; PE(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110639
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850804C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850804C
koncentráció
10 mg/mL (850804C-25mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Alkalmazás
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash