Fontos dokumentumok
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H45D9NO6P
Molekulatömeg:
516.74
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
(DCM:Methanol (1:1) solution)
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Lipidomics
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)