Fontos dokumentumok
852804C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Szinonimák:
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 852804C
koncentráció
1 mg/mL (852804C-5mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash