Fontos dokumentumok
850759C
Avanti
16:0-20:4 PE
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PAPE; PE(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110638
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850759C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850759C
koncentráció
10 mg/mL (850759C-25mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)50-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)37-47-40(43)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,20,22,26,28,39H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,18-
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)