800816P
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, powder
Szinonimák:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycerol; DG(16:0/16:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (800816P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800816P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (800816P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800816P
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
- to spike brain samples for mass spectrometric analysis
- as a diacyl-glycerol source in diacylglycerol O-acyltransferase 1 (DGAT1) enzyme assay in human leukemic K562 cells
- in Golgi-like liposomes reconstitution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
WGK
WGK 1