Fontos dokumentumok
850368C
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/20:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850368C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368C
koncentráció
10 mg/mL (850368C-25mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used:
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) for a two-photon fluorescence microscopy study
- to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) to study its interaction with Crotalus atrox-secreted phospholipase A2 (sPLA2)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3