Fontos dokumentumok
1.50636
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART 250-4.6, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped: no
a címkézés mértéke
12.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
350 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC cartridge
LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-4.6 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Analízis megjegyzés
Pressure: ≤ 90 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.8 - 2.0
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany