Fontos dokumentumok
850372C
Avanti
23:0 PC
1,2-ditricosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
PC(23:0/23:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850372C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850372C
koncentráció
10 mg/mL (850372C-25mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C54H108NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-53(56)60-50-52(51-62-64(58,59)61-49-48-55(3,4)5)63-54(57)47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h52H,6-51H2,1-5H3/t52-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGMMADXONKETMF-OIVUAWODSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in unilamellar liposomes preparation to study its interaction with single-strand phosphorothioate oligonucleotides (ONs)
- as an internal standard to validate the extracted lipids from bovine plasma
- as an internal standard to quantify fatty acids and cholesterol in H1299 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)