Fontos dokumentumok
850370P
Avanti
21:0 PC
1,2-diheneicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
PC(21:0/21:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (850370P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850370P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850370P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O