Fontos dokumentumok
840039P
Avanti
18:0-18:1 PS
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); SOPS; PS(18:0/18:1(9Z)); 110672
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (840039P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840039P-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 840039P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- has been used in the preparation of multilamellar and unilamellar liposomes
- may be used in the preparation of liposomes for liposome binding assays
- may be used to generate multilamellar phospholipid vesicles
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt