Fontos dokumentumok
810145C
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H82N5O11P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
924.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810145C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810145C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL (810145C-1mg)
1 mg/mL (810145C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
18:1 NBD PE is a fluorescently labelled lipid, containing unsaturated C18:1Δ9-acyl chains.
Alkalmazás
18:1 NBD PE is suitable for:
  • preparing liposomes
  • fluorescence spectra study
  • labelling giant unilamellar vesicles
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) supports the integrity of membrane structures.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A Janus -faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9) (2017)
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Yasunori Watanabe et al.
The Journal of biological chemistry, 295(10), 3257-3268 (2020-02-02)
Eukaryotic cells are compartmentalized to form organelles, whose functions rely on proper phospholipid and protein transport. Here we determined the crystal structure of human VAT-1, a cytosolic soluble protein that was suggested to transfer phosphatidylserine, at 2.2 Å resolution. We