07-122
Anti-Kalirin Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-ARHGEF24, Anti-CHDS5, Anti-DUET, Anti-DUO, Anti-HAPIP, Anti-TRAD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KALRN(8997)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
G-proteins
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1