Fontos dokumentumok
776025
Maleimidolinourea-Rh110-trimethyl lock
95%
Szinonimák:
Maleimidourea-rhodamine-110 trimethyl lock
Teszt
95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O1)C2=CC=CC=C2C31C(C=CC(NC(NCCCN4C(C=CC4=O)=O)=O)=C5)=C5OC6=C3C=CC(NC(CC(C)(C)C7=C(OC(C)=O)C=C(C)C=C7C)=O)=C6
InChI
1S/C43H40N4O9/c1-24-19-25(2)39(35(20-24)54-26(3)48)42(4,5)23-36(49)45-27-11-13-31-33(21-27)55-34-22-28(46-41(53)44-17-8-18-47-37(50)15-16-38(47)51)12-14-32(34)43(31)30-10-7-6-9-29(30)40(52)56-43/h6-7,9-16,19-22H,8,17-18,23H2,1-5H3,(H,45,49)(H2,44,46,53)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMGVLBGRSCGJDI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Rhodamine 110 based pro-fluorophore activated by esterases in cells.
- Maleimide functionalized for conjugation to thiolates of small molecules or biomolecules.
- High signal to noise ratio compared to fluorescein diacetate.
- Able to fluorescently monitor passage of biomolecules into cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Raines lab innovations include traceless Staudinger ligation and DTBA reagent, advancing chemical biology research with Sigma-Aldrich.