Fontos dokumentumok
810193C
Avanti
16:0-12:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810193C
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
Méret kiválasztása
1 MG
158 000,00 Ft
158 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 MG
158 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H71N6O13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
875.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
158 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810193C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810193C
koncentráció
1 mg/mL (810193C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Phosphoserine (PS) is present in the intracellular membranes and grey matter,[1] and isenriched in the cytosolic leaflet of plasma membrane.[2] NBD PS is a fluorescently labelled lipid with 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) at the headgroup of PS.[3]
Alkalmazás
16:0-06:0 NBD PS or 1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt) may be used in the liposome preparation for in vitro assay of the phosphatidylethanolamine (PE) production by determining the phosphatidylserine decarboxylase 1 (Psd1p) activity.[4][5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylserine (PS) regulates numerous enzymes and structural components[6] maintains the nerve cell membrane and myelin sheath.[1]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810193C-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yasushi Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 287(52), 43961-43971 (2012-11-06)
Phosphatidylethanolamine (PE) plays important roles for the structure and function of mitochondria and other intracellular organelles. In yeast, the majority of PE is produced from phosphatidylserine (PS) by a mitochondrion-located PS decarboxylase, Psd1p. Because PS is synthesized in the endoplasmic
Ouma Onguka et al.
The Journal of biological chemistry, 290(20), 12744-12752 (2015-04-02)
Phosphatidylethanolamine (PE) is a major cellular phospholipid that can be made by four separate pathways, one of which resides in the mitochondrion. The mitochondrial enzyme that generates PE is phosphatidylserine decarboxylase 1 (Psd1p). The pool of PE produced by Psd1p
Jean E Vance et al.
Progress in lipid research, 44(4), 207-234 (2005-06-28)
Phosphatidylserine (PS) is a quantitatively minor membrane phospholipid that is synthesized by prokaryotic and eukaryotic cells. In this review we focus on genes and enzymes that are involved in PS biosynthesis in bacteria, yeast, plants and mammalian cells and discuss
Michael J Glade et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 31(6), 781-786 (2015-05-03)
The aim of this study was to assess the roles and importance of phosphatidylserine (PS), an endogenous phospholipid and dietary nutrient, in human brain biochemistry, physiology, and function. A scientific literature search was conducted on MEDLINE for relevant articles regarding
Soumi Mukherjee et al.
Chemistry and physics of lipids, 127(1), 91-101 (2004-01-07)
Lipids that are labeled with the NBD (7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl) group are widely used as fluorescent analogues of native lipids in biological and model membranes to monitor a variety of processes. NBD-labeled lipids have previously been used to monitor the organization and