Fontos dokumentumok
810192C
Avanti
16:0-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810192C
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H59N6O13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
790.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810192C-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810192C
koncentráció
1 mg/mL (810192C-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Phosphatidylserine (PS) is a minor phospholipid present in the membranes of prokaryotic and eukaryotic cells. It comprises 2-10% of total phospholipids, enriched in brain. NBD PS is labelled at the headgroup of PS with 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD).
Alkalmazás
16:0-06:0 NBD PS or 1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt) is suitable to measure the enzyme specificity of lipoteichoic acid (LTA) synthase (LtaS) and in liposomes to determine the role of phospholipid scramblase 1 (PLSCR1) in phospholipid scrambling.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylserine (PS) contributes to the clearance of apoptotic cells. It is involved in maintaining the nerve cell membrane and myelin sheath. It is associated with cognitive disability in Alzheimer′s disease.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810192C-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Nobuto Arashiki et al.
Biochemistry, 55(25), 3504-3513 (2016-06-09)
An asymmetric distribution of phospholipids in the membrane bilayer is inseparable from physiological functions, including shape preservation and survival of erythrocytes, and by implication other cells. Aminophospholipids, notably phosphatidylserine (PS), are confined to the inner leaflet of the erythrocyte membrane
Maria Mercedes Palomino et al.
Microbiology (Reading, England), 159(Pt 11), 2416-2426 (2013-09-10)
The probiotic Gram-positive bacterium Lactobacillus casei BL23 is naturally confronted with salt-stress habitats. It has been previously reported that growth in high-salt medium, containing 0.8 M NaCl, leads to modifications in the cell envelope of this bacterium. In this study
Jean E Vance et al.
Progress in lipid research, 44(4), 207-234 (2005-06-28)
Phosphatidylserine (PS) is a quantitatively minor membrane phospholipid that is synthesized by prokaryotic and eukaryotic cells. In this review we focus on genes and enzymes that are involved in PS biosynthesis in bacteria, yeast, plants and mammalian cells and discuss
Michael J Glade et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 31(6), 781-786 (2015-05-03)
The aim of this study was to assess the roles and importance of phosphatidylserine (PS), an endogenous phospholipid and dietary nutrient, in human brain biochemistry, physiology, and function. A scientific literature search was conducted on MEDLINE for relevant articles regarding
Mirka E Wörmann et al.
Molecular microbiology, 79(3), 566-583 (2011-01-25)
Lipoteichoic acid (LTA) is an important cell wall polymer in Gram-positive bacteria. The enzyme responsible for polyglycerolphosphate LTA synthesis is LtaS, first described in Staphylococcus aureus. Four LtaS orthologues, LtaS(BS) , YfnI, YqgS and YvgJ, are present in Bacillus subtilis.