810131P
Avanti
16:0-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131P, powder
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
Méret kiválasztása
59 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
59 000,00 Ft
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810131P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810131P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810131P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810131P
lipidtípus
fluorescent lipids
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the microfluidic chip-based technology to demonstrate separation of fluorophore-labeled phospholipids and to monitor enzyme activities of lipid-modifying enzymes[4]
- as a fluorophore for 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) in fluorescence recovery experiments[5]
- as a substrate to test scramblase activity[6]
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)