810133P
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133P, powder
Szinonimák:
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (810133P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810133P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as an optical probe of dynamics in the preparation of liposomes
- as the fluorophore in the formation of neuropathy target esterase (NTE) catalytic domain (NEST) proteoliposome
- as a component in bilayer membranes
- to prepare lipid vesicles
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)