Fontos dokumentumok
870451O
Avanti
2-OG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Szinonimák:
2-oleoyl glycerol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870451O-5mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
lipidtípus
phosphoglycerides
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPWGQKDVAURUGE-KTKRTIGZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)