Fontos dokumentumok
700222L
Avanti
18:1 cholesteryl-d7 ester
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
cholesteryl-d7 oleate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H71D7O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
658.14
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
form
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (700222L-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Dokumentumtár megtekintése
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in