Merck
700248P
Avanti
Taurohyodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3a,6a-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H44NNaO6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H](C3)O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700248P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)