Merck
700250P
Avanti
Taurodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5ß-cholanic acid-3α,12α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H44NNaO6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;/m1./s1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700250P-5MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)