Merck
700082P
Avanti
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
27-cholestenoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H44O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.64
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β-hydroxy
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700082P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700082P-1mg)