Merck
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
374.56
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszerelés
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3