Merck
700215P
Avanti
Dehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3,7,12-trione, 5?-cholanic acid-3,7,12-trione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H34O5
Molekulatömeg:
402.52
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O)=O
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2