Fontos dokumentumok
700234P
Avanti
6,7-diketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
6,7-diketolithocholic acid, 5ß-cholanic acid-3α-ol-6,7-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
404.54
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700234P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3