Fontos dokumentumok
700231P
Avanti
ω-Muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
ω-Muricholic acid, 5ß-cholanic acid-3?,6?,7ß-triol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
408.57
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700231P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3