Merck
700028P
Avanti
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
(25R)-cholest-5-en-26-oic acid, 3β,7α-hydroxy
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H44O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.64
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700028P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H44O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h15-17,19-24,28-29H,5-14H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,19+,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYJSAWZGYQXRBS-GRJZKGIBSA-N
Általános leírás
3β,7α-dihydroxy-5-cholestenoic acid is a cholestenoic acid derivative.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700028P-1mg)