Merck
330258P
Avanti
Lithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β;-cholanic acid-3α;-ol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36D4O3
Molekulatömeg:
380.60
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 mg (330258P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330258P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3