300112S
Avanti
Dox-NP™ (2mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Dox-NP™ (2mL vial)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Dox-NP™ (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Teszt
>99% (HPLC/MS)
form
dispersion
kiszerelés
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments
- in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies
- to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3