Merck
300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Pegylated Remote Loadable Liposome
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
vaccine development
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL) may be used as an intravenous (i.v.) injection in flank or orthotopic animal models of cancer.
Kiszerelés
10 mL Clear Glass Vial with Stopper and Crimp Cap (300202S-1EA)
Egyéb megjegyzések
Particle size and shape: Vehicle mean particle size is ~90 nm.
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)