Fontos dokumentumok
300115S
Avanti
Dox-NP (5mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Dox-NP (5mL vial)
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
Dox-NP (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Teszt
>99% (HPLC/MS)
Forma
dispersion
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (300115S-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with doxorubicin entrapped within an ammonium sulfate core via remote-loading. All unencapsulated was removed to yield a completely liposomal doxorubicin product. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
Alkalmazás
Dox-NP(5mL vial) has been used as a sample to study its characteristics by asymmetrical-flow field flow fractionation (MD-AF4). It may also be used as an intravenous (i.v.) injection in flank or orthotopic animal models of cancer.
Kiszerelés
10 mL amber serum vial (300115S-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dox-NP is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Physical characterization of liposomal drug formulations using multi-detector asymmetrical-flow field flow fractionation
Parot J, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society (2020)
J Parot et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 320, 495-510 (2020-02-01)
Liposomal formulations for the treatment of cancer and other diseases are the most common form of nanotechnology enabled pharmaceuticals (NEPs) submitted for market approval and in clinical application today. The accurate characterization of their physical-chemical properties is a key requirement;