541602C
Avanti
Soy Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
Soybean Polar Lipid Extract
About This Item
Javasolt termékek
form
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (541602C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (541602C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (541602C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (541602C-100mg)
25 mg/mL (541602C-1g)
25 mg/mL (541602C-500mg)
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of liposomes for forester resonance energy transfer (FRET)-based assay
- along with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) (DOPS) to mimic the cell membrane inner leaflet and for the preparation of giant unilamellar vesicle (GUV) connected to a multilamellar vesicle (MLV)
- in liposome preparation for the generation of GUV-MLV reservoirs
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash