Fontos dokumentumok
Z190284
Arrow electric lab stirrer
speed 0-6000 rpm, direct, output0.10 hp
Szinonimák:
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
NACRES:
NB.72
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
115 V
115 V
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Arrow Engineering 6000
elérhetőség
not available in EU
parameter
0-6000 rpm speed
kimenet
0.10 hp
Általános leírás
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
Minőség
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)