Fontos dokumentumok
Z743204
Julabo® bath test tube racks
to fit 10 tubes, size 50 mL , Falcon, stainless steel
Szinonimák:
tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970323
parameter
150 °C max. temp.
méret
50 mL , Falcon
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)