Fontos dokumentumok
Z743191
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 tubes, diam. 30 mm, plastic
Szinonimák:
tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
plastic
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970303
parameter
100 °C max. temp.
Átmérő
30 mm
Általános leírás
Plastic test tube insert holds 21 test tubes, 30 mm diameter, can be used at temperatures up to 100°C. When tempering samples containing solvents or acids above 60°C, it is recommended using stainless steel test glass inserts, as the plastic may be attacked.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)