Z615552
Julabo® shaking water baths
SW22, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Javasolt termékek
leírás
shaking frequency: 20- 200 cycles per minute; adjustable
shaking stroke: 15 mm
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
SW22
Julabo 9550322
hőmérséklet-mérési tartomány
20-99.99 °C
parameter
20-99.99 °C temperature
±-0.2 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
vízfürdő nyílás H × Sz × Mé
30 cm × 50 cm × 18 cm
Általános leírás
Cover needs to be ordered separately.
Tulajdonságok és előnyök
- Microprocessor technology
- Splash-proof mains switch
- Keypad for actual, setpoint values, high and low temperature warning functions
- Multi-Display (LED)
- Large bath volume
- Reduced space requirement
- RS232 interface
- Electronic timer
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)