Merck
Z743190
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
Szinonimák:
tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8970347
parameter
100 °C max. temp.
Átmérő
30 mm
Általános leírás
Stainless steel test tube insert for 21 test tubes, 30 mm diameter test tubes is suitable for temperatures up to 100°C. This insert is recommended for use when tempering samples containing solvents or acids above 60°C.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)