Fontos dokumentumok
Z743192
Julabo® bath test tube racks
to fit 30 tubes, diam. 17 mm, stainless steel
Szinonimák:
tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970320
parameter
150 °C max. temp.
Átmérő
17 mm
Általános leírás
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)