Z742361
2MAG MAXdrive strong magnetic stirrer for up to 250 L
for use with MAXcontrol control unit
Szinonimák:
high volume stirrer, induction plate, induction stirrer, laboratory stirrer, magnetic stir plate, magnetic stirrer
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
24 V
material
stainless steel
Jellemzők
positions 1
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
2mag 50001
parameter
-10-50 °C temp. limit (at 95% humidity)
100-1200 rpm speed
Sz × Mé × Ma
260 mm × 260 mm × 68 mm
Lemezméret × Sz × H
× 260 mm × 260 mm
keverő térfogat
1-250 mL , per stirring position
súly
9.0 kg
Tulajdonságok és előnyök
Very strong magnetic coupling, therefore predestined for
magnetic power transmission over wide distances (up to
60 mm), for thick vessel bottoms or for double-coat vessels,
ideal for the integration into process engineering systems.
Maintenance-free 2mag-motor-drive with large speed range
from 100 up to 1,200 rpm. Fully encapsulated and tight
stainless steel housing, IP64, extremely robust construction
and performance, easy to clean under running water and
maximum firm. Individual measurements on request.
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)