Fontos dokumentumok
Z562505
LabJaws swivel clamp holder
jaw capacity 0-19 mm (0-0.75 in.), nickel plated (zinc)
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
nickel plated (zinc)
gyártó/kereskedő neve
Troemner 916065
fogó kapacitás
0-19 mm (0-0.75 in.)
Általános leírás
Corrosion resistant. Has precise fit and powerful holding ability. Designed to enable tilting of clamp at any angle in parallel planes. Outside adjustment screw permits close distance between items being held.
Jogi információk
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)