Fontos dokumentumok
Z693758
LabJaws all-position clamp holder
nickel plated
Szinonimák:
clamp holders, frame connectors
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
nickel plated
gyártó/kereskedő neve
Troemner 916085
fogó kapacitás
0-19 mm
Általános leírás
Permits adjustment at any angle in any plane. Holders are set at 90° to each other, connected by a 90° connector, allowing 360° rotation.
Jogi információk
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)