Fontos dokumentumok
Z693782
LabJaws lattice rod S-connector
stainless steel
Szinonimák:
clamp holders, frame connectors
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
material
stainless steel
gyártó/kereskedő neve
Troemner 916355
fogó kapacitás
0-13 mm
Általános leírás
Clamps two lattice rods at a 90° angle and fetures separate adjustment screws for each rod location.
Jogi információk
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)