Fontos dokumentumok
Z107174
Sigma-Aldrich
Lattice-rod clamp
die cast aluminum (alloy)
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
die cast aluminum (alloy)
kiszerelés
set of 12 ea
Általános leírás
Equipped with Allen screws. Assembles without dismantling the existing lattice-rod setup.
Alkalmazás
For use with 1/2 in. diam. lattice rods.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)