Fontos dokumentumok
Z562548
LabJaws hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
material
nickel plated (zinc)
gyártó/kereskedő neve
Troemner 916128
fogó kapacitás
0-13 mm , 0-51 inches
Általános leírás
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Jogi információk
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)