Fontos dokumentumok
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.35
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
tekercs Sz
1 in. × 12 yard
szín
red
Általános leírás
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)