Fontos dokumentumok
Z693812
LabJaws multi-rod connector
nickel plated
Szinonimák:
clamp holders, frame connectors
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
material
nickel plated
gyártó/kereskedő neve
Troemner 916131
fogó kapacitás
0-13 mm
Általános leírás
Maximum adjustment capability within one connector. Two adjustment rods fit into the oval hole in the connector, preventing turning when tightened. Side and front 13 mm holes allow creation of a variety of configurations.
Jogi információk
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)