Fontos dokumentumok
Z552879
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kapacitás
5-7 mL
Related Categories
Általános leírás
Excellent from closing off reaction vessel from the atmosphere. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)