Fontos dokumentumok
Z551872
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler with SafetyBarb® hose connectors
T-inlet tube, side outlet
Szinonimák:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kapacitás
15 mL
Related Categories
Általános leírás
Check-valve ball prevents oil from being drawn into the system. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)